Läs mer
n-heptan-d{16}, 98 % (isotop), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15431807
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Förinställd ampull
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15431807 1 g Förinställd ampull 1g
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15431807 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042289.03
Request Bulk or Custom Format
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
CAS: 33838-52-7 | C7H16 | 100.21 g/mol
n-Heptane-d{16} används som en testbränslekomponent i anti-knacktestmotorer, ett 100 % heptanbränsle är nollpunkten på oktanskalan. Heptan är kommersiellt tillgänglig som blandade isomerer för användning i färger och beläggningar, som gummicementlösningsmedel, n-heptan för forskning och utveckling och läkemedelstillverkning och som en mindre komponent i bensin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Heptane-d{16}
Fysisk form Vätska
Namnnotering Isotopic
Densitet 0.794 g/mL
Flampunkt −4°C (24°F)
Förpackning Förinställd ampull
Brytningsindex 1.3877
Känslighet Hygroskopisk
Kvantitet 1 g
CAS 33838-52-7
Smältpunkt -91°C to -89°C
Kokpunkt 97°C to 99°C
Molekylformel C7H16
MDL-nummer MFCD00062744
UN-nummer UN1206
Beilstein 1730763
Synonym heptane-d16, n-heptane-d 16, 2h16 heptane, hexadecadeuterio-heptane, 2 h?? heptane, heptane-d16, 99 atom % d
Löslighetsinformation Difficult to mix.
InChI-nyckel IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCCCC
IUPAC-namn 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-hexadekadeuterioheptan
Molekylvikt (g/mol) 100.21
PubChem CID 524600
Formel vikt 116.33
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.