Läs mer
n-heptan, för GC, Honeywell Burdick & Jackson™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | n-Heptane |
| Smältpunkt | -90.5°C |
| CAS | 142-82-5 |
| Färg | Färglös |
| CAS Max % | 1 |
| Densitet | 0.69 g/cm3 (15°C) |
| Kvantitet | 7 L |
| Flampunkt | -4°C |
| Molekylformel | C7H16 |
| Linjär formel | CH3(CH2)5CH3 |
| Visa mer |