Läs mer
n-heptan, Puriss. pa, Reagent European Pharmacopoeia, Honeywell Burdick & Jackson™
BIOPHARMA
Produktkod. 16645903
Change view
:
200 L
Produktkod.
16645903 200 L
1 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 16645903 Leverantör Honeywell Burdick & Jackson Leverantörsnummer 65796200L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Heptane
Smältpunkt -90.5°C
CAS 142-82-5
Färg Färglös
CAS Max % 1
Densitet 0.69 g/cm3 (15°C)
Kvantitet 200 L
Flampunkt -4°C
Molekylformel C7H16
Linjär formel CH3(CH2)5CH3
MDL-nummer MFCD00009544
Kokpunkt 98.2°C to 98.4°C (1000 hPa)
InChI-nyckel IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCCCC
IUPAC-namn heptan
Molekylvikt (g/mol) 100.21
Kvalitet Farmakopé