Läs mer
N-Heptanoylglycine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Heptanoylglycine |
| CAS | 23783-23-5 |
| Molekylformel | C9 H17 N O3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H17NO3/c1-2-3-4-5-6-8(11)10-7-9(12)13/h2-7H2,1H3,(H,10,11)(H,12,13) |
| LEDER | CCCCCCC(=O)NCC(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-(heptanoylamino)acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 187.24 |
| Formel vikt | 187.1208 |