Läs mer
n-Heptyl 4-Hydroxybenzoate-2,3,5,6-d4, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | n-Heptyl 4-hydroxybenzoate-d4 |
| CAS | 2708280-12-8 |
| Molekylformel | C14 D4 H16 O3 |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | n-Heptyl 4-hydroxybenzoate-2,3,5,6-d4, Heptyl alcohol p-hydroxybenzoate-d4, Heptyl 4-hydroxybenzoate-2,3,5,6-D4, Heptyl p-hydroxybenzoate-d4, Heptyl paraben-d4, 4-Hydroxybenzoic-2,3,5,6-d4 acid heptyl ester |
| InChI formel | InChI=1 S/C14H20O3/c1-2-3-4-5-6-11-17-14(16)12-7-9-13(15)10-8-12/h7-10,15 H,2-6,11H2,1H3/i7D,8 D,9 D,10 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c(C(=O)OCCCCCCC)c([2 H])c([2 H])c1O |
| IUPAC-namn | heptyl 2,3,5,6-tetradeuterio-4-hydroxybenzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 240.331 |
| Formel vikt | 240.166 g/mol |
| Visa mer |