Läs mer
n-Heptyl 4-hydroxybenzoate, 98%
Produktkod. 11400054
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 11400054
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13555.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1085-12-7 | C14H20O3 | 236.31 g/mol
n-Heptyl 4-hydroxibensoat används för att hämma mikrobiologisk förstöring, används som konserveringsmedel, hudvård, hårvård.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer n-Heptyl 4-hydroxybenzoate används för
att hämma mikrobiologisk förstöring, används som konserveringsmedel, hudvård, hårvård.
Löslighet
Löslig i alkohol, fenoxietanol, propylenglykol. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1085-12-7
Molekylformel C14H20O3
Molekylvikt (g/mol) 236.31
MDL-nummer MFCD00016481
InChI-nyckel ZTJORNVITHUQJA-UHFFFAOYSA-N
Synonym heptylparaben, heptyl paraben, heptyl p-hydroxybenzoate, n-heptyl 4-hydroxybenzoate, nipaheptyl, staypro ws 7, n-heptyl p-hydroxybenzoate, benzoic acid, 4-hydroxy-, heptyl ester, p-hydroxybenzoic acid heptyl ester, p-oxybenzoesaureheptylester
PubChem CID 14138
ChEBI CHEBI:34788
IUPAC-namn heptyl-4-hydroxibensoat
LEDER CCCCCCCOC(=O)C1=CC=C(O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Heptyl 4-hydroxybenzoate
Smältpunkt 46°C to 49°C
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Soluble in alcohol,phenoxyethanol,propylene glycol. Insoluble in water.
Formel vikt 236.31
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.