Läs mer
n-Heptyl 4-hydroxybenzoat, 98 %
Produktkod. 11490044
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11490044 25 g 25g
11400054 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11490044 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13555.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1085-12-7 | C14H20O3 | 236,31 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Applikationer n-Heptyl 4-hydroxybenzoate används för
att hämma mikrobiologisk förstöring, används som konserveringsmedel, hudvård, hårvård.
Löslighet
Löslig i alkohol, fenoxietanol, propylenglykol. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1085-12-7
Molekylformel C14H20O3
Molekylvikt (g/mol) 236.31
MDL-nummer MFCD00016481
InChI-nyckel ZTJORNVITHUQJA-UHFFFAOYSA-N
Synonym heptylparaben, heptyl paraben, heptyl p-hydroxybenzoate, n-heptyl 4-hydroxybenzoate, nipaheptyl, staypro ws 7, n-heptyl p-hydroxybenzoate, benzoic acid, 4-hydroxy-, heptyl ester, p-hydroxybenzoic acid heptyl ester, p-oxybenzoesaureheptylester
PubChem CID 14138
ChEBI CHEBI:34788
IUPAC-namn heptyl-4-hydroxibensoat
LEDER CCCCCCCOC(=O)C1=CC=C(O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Heptyl 4-hydroxybenzoate
Smältpunkt 46 °C till 49 °C
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Löslig i alkohol, fenoxietanol, propylenglykol. Olöslig i vatten.
Formel vikt 236.31
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.