Läs mer
n-Heptyl 4-hydroxybenzoate-d4, TRC
Produktkod. 30408391
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30408391 25 mg -
30404578 10 mg -
30402536 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30408391 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH28318225MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2708280-12-8
Molekylformel C14 D4 H16 O3
Molekylvikt (g/mol) 240.331
Synonym n-Heptyl 4-hydroxybenzoate-2,3,5,6-d4, Heptyl alcohol p-hydroxybenzoate-d4, Heptyl 4-hydroxybenzoate-2,3,5,6-D4, Heptyl p-hydroxybenzoate-d4, Heptyl paraben-d4, 4-Hydroxybenzoic-2,3,5,6-d4 acid heptyl ester
IUPAC-namn heptyl 2,3,5,6-tetradeuterio-4-hydroxybenzoate
LEDER [2H]c1c([2H])c(C(=O)OCCCCCCC)c([2H])c([2H])c1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Heptyl 4-hydroxybenzoate-d4
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C14H20O3/c1-2-3-4-5-6-11-17-14(16)12-7-9-13(15)10-8-12/h7-10,15H,2-6,11H2,1H3/i7D,8D,9D,10D
Formel vikt 240.166