Läs mer
n-Heptyl 4-hydroxybenzoat, TRC
Produktkod. 30406320
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30406320 100 g
30393082 5 g
30389922 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30406320 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH283180100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1085-12-7
Molekylformel C14 H20 O3
Molekylvikt (g/mol) 236.31
Synonym Benzoic acid, 4-hydroxy-, heptyl ester (9CI, ACI), Benzoic acid, p-hydroxy-, heptyl ester (6CI, 7CI, 8CI), Heptyl alcohol, p-hydroxybenzoate (6CI), Heptyl 4-hydroxybenzoate, Heptyl p-hydroxybenzoate, Heptyl paraben, n-Heptyl 4-hydroxybenzoate, n-Heptyl p-hydroxybenzoate, Nipaheptyl, NSC 309818, Staypro WS 7, 4-Hydroxybenzoic acid heptyl ester
IUPAC-namn Heptyl 4-hydroxybenzoat
LEDER CCCCCCCOC(=O)c1ccc(O)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxybenzoic acid-n-heptyl ester
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/C14H20O3/c1-2-3-4-5-6-11-17-14(16)12-7-9-13(15)10-8-12/h7-10,15H,2-6,11H2,1H3
Formel vikt 236.1412
Procent renhet >95%