missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
n-Heptyl-d15 Alcohol, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Heptanol-D15 |
| CAS | 194793-95-8 |
| Molekylformel | C7 D15 H O |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | 1-Heptan-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-d15-ol (9 CI), n-Heptyl-d15 alcohol, 1-Heptan-d15-ol, Heptyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-d15 alcohol, 1-Heptanol-D15 |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h8H,2-7H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])O |
| IUPAC-namn | 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-pentadecadeuterioheptan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 131.294 |
| Formel vikt | 131.214 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?