Läs mer
n-heptylbensen, 98 %
Produktkod. 11429833
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11429833 25 g 25g
11439833 100 g 100g
11449833 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11429833 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12969.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1078-71-3 | C13H20 | 176,303 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1078-71-3
Molekylformel C13H20
Molekylvikt (g/mol) 176.303
MDL-nummer MFCD00009545
InChI-nyckel LBNXAWYDQUGHGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenylheptane, benzene, heptyl, n-heptylbenzene, heptane, 1-phenyl, heptane, 1 or 7-phenyl, unii-12uc21c7sn, phenylheptane, heptyl-benzene, heptane, phenyl
PubChem CID 14115
IUPAC-namn heptylbensen
LEDER CCCCCCCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Heptylbenzene
Smältpunkt -48 °C
Kokpunkt 230 °C till 233 °C
Flampunkt 95 °C (203 °F)
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3082
Beilstein 1905782
Formel vikt 176.3
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.