missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

n-Heptylbenzene-d20, CDN

Produktkod. 30320950
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.5 g
1 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30320950 1 g -
30316385 0.5 g 0.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30320950 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND67321G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Heptylbenzene-D20
CAS 634897-84-0
Molekylformel C13 D20
Kvantitet 1 g
Synonym Benzene-d5, heptyl-d15- (9 CI), n-Heptylbenzene-d20, Heptylbenzene-D20, Heptyl-d15-benzene-d5
InChI formel InChI=1 S/C13H20/c1-2-3-4-5-7-10-13-11-8-6-9-12-13/h6,8-9,11-12 H,2-5,7,10H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6 D,7D2,8 D,9 D,10D2,11 D,12 D
LEDER [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c1[2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC-namn 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-pentadecadeuterioheptyl)benzene
Molekylvikt (g/mol) 196.421
Formel vikt 196.282 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.