Läs mer
N-Hex-5-ynyl-2-iodo-acetamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Hex-5-ynyl-2-iodo-acetamide |
| CAS | 930800-38-7 |
| Molekylformel | C8H12NOI |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | N-5-Hexyn-1-yl-2-iodoacetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12INO/c1-2-3-4-5-6-10-8(11)7-9/h1H,3-7H2,(H,10,11) |
| LEDER | ICC(=O)NCCCCC#C |
| IUPAC-namn | N-hex-5-ynyl-2-iodoacetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 265.09 |
| Formel vikt | 264.9964 |