Läs mer
n-hexadekan, 95 %
Produktkod. 11339408
Change view
Kvantitet:
1 gal.
5 gal.
Förpackningsstorlek:
1 GAL
5 GAL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11339408 1 gal. 1 GAL
11329408 5 gal. 5 GAL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 11339408 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043283.LV
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Standard för bedömning av dieselbränsles tändningsegenskaper | CAS: 544-76-3 | C16H34 | 226,448 g/mol
Standard för klassificering av diesel-bränsletändningsegenskaper Hexadekan fungerar som referens för andra bränsleblandningar och tilldelas cetantalet 100; används som förkortning för cetantal, en indikator på dieselbränslets förbränningshastighet. Hexadekan används vid framställning av emulsioner; används även som substrat för framställning av biotensider. n-hexadekan har visat sig vara användbart vid identifieringen av vetefröproteinet CM3 som ett mycket aktivt emulgeringsmedel. Superamfifobicitet på polymerer kan studeras med hexadekan-doppningstester. Formstabiliserat fasförändringsmaterial (SSPCM), framställt med hexadekan som en PCM , i xGnP som ett stödmaterial, har visats ha potential att användas för att utveckla byggmaterial med förbättrade egenskaper för lagring av värmeenergi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 544-76-3
Molekylformel C16H34
Molekylvikt (g/mol) 226.448
MDL-nummer MFCD00008998
InChI-nyckel DCAYPVUWAIABOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-hexadecane, cetane, n-cetane, hexadecan, hexadekan, cetan, zetan, unii-f8z00shp6q, ccris 5833, pentadecane, methyl
PubChem CID 11006
ChEBI CHEBI:45296
IUPAC-namn hexadekan
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Hexadecane
Smältpunkt 18 °C
Färg Färglös
Densitet 0.773 g/mL
Kokpunkt 287 °C
Flampunkt 135 °C (275 °F)
Brytningsindex 1.4345
Kvantitet 1 gal.
Beilstein 1736592
Löslighetsinformation Löslig i etanolBlandbar med alkohol, aceton, kloroform och eter; Oblandbar med vatten.
Formel vikt 226.45
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • n-Hexadecane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
Faroangivelser
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hexadecane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.