Läs mer
n-hexadekan,> 99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11421142 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11421142 1 L 1 L
11401142 100 mL 100ml
11411142 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11421142 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219521891
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3482.84 SEK
    3037.92 SEK / 1 L
    Save 444.92 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
I lager
n-hexadekan≥ 99 %, flytande
  • Hexadekan har använts som ett fasförändringsmaterial (PCM ) vid framställning av hexadekan/xGnP (exfolierad grafitnanoplatelet), en komposit PCM laddad med xGnP. Hexadekan (n-hexadekan) är ett alifatiskt långkedjigt kolväte. Det är ett referensbränsle med cetantalet 100 och används för att bestämma cetantalet för dieselbränslen. Mekanismen för oxidationen av hexadekan i gasfasen har beskrivits. Hexadekans densitet, ljudhastighet, adiabatisk kompressibilitet och komprimerad vätskedensitet har bestämts. Prestandan hos platina/zeolitkatalysatorer för hydroisomerisering av n-hexadekan har utvärderats. Den termiska nedbrytningen av n-hexadekan bildar n-alkaner och 1-alkener som nyckelprodukter.
Kemiska identifierare
CAS 544-76-3
Molekylformel C16H34
Molekylvikt (g/mol) 226.448
MDL-nummer MFCD00008998
InChI-nyckel DCAYPVUWAIABOU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11006
ChEBI CHEBI:45296
IUPAC-namn hexadekan
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Hexadecane
Färg Färglös till Vit
Densitet 0.77g/mL
Analysprocentintervall >99%
Kvantitet 1 L
Synonym n-hexadecane, cetane, n-cetane, hexadecan, hexadekan, cetan, zetan, unii-f8z00shp6q, ccris 5833, pentadecane, methyl
Formel vikt 226.4
Procent renhet 0.99
Fysisk form Vätska
compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-Hexadecane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
Faroangivelser
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: n-Hexadecane