Läs mer
n-Hexadecane, 99%, ren
Produktkod. 10112680 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2.5 L
10 L
Förpackningsstorlek:
10 L
100ml
2.5 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10112680 500 mL 500ml
10449610 100 mL 100ml
10023463 2.5 L 2.5 L
15234614 10 L 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 10112680 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 120465000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2145.00 SEK
    1969.64 SEK / 500ml
    Save 175.36 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
n-hexadekan, 99%, C16H34, CAS-nummer-544-76-3, n-cetan, n-hexadekan, hexadekan, cetan, cetan, ccris 5833, zetan, pentadekan, metyl, unii-f8z00shp6q, 2,5L, 98,5% min. (GC), 01 172, 287,0 grader. C, 100,0, CHEBI:45296, Färglös, 0,7730g/ml, 208-878-9, 135 grader. C, 226.44, Pure | CAS: 544-76-3 | C16H34 | 226,44 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 544-76-3
Molekylformel C16H34
Molekylvikt (g/mol) 226.44
MDL-nummer MFCD00008998
InChI-nyckel DCAYPVUWAIABOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-hexadecane, cetane, n-cetane, hexadecan, hexadekan, cetan, zetan, unii-f8z00shp6q, ccris 5833, pentadecane, methyl
PubChem CID 11006
ChEBI CHEBI:45296
IUPAC-namn hexadekan
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Hexadecane
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 18,0 °C
Färg Färglös
Densitet 0.7730g/mL, 0.773
Kokpunkt 287,0 °C
Flampunkt 135 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)14CH3
Brytningsindex 1,4330 till 1,4350
Kvantitet 500 mL
Beilstein 01,172
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i alkohol, aceton och eter
Viskositet 3,032 mPa (25 °C)
Formel vikt 226.44
Procent renhet 99%
Kvalitet Ren
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • n-Hexadecane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
Faroangivelser
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.