Läs mer
n-Hexadecane, 99%, pure
Produktkod. 15234614 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2.5 L
10 L
Förpackningsstorlek:
10 L
100ml
2.5 L
500ml
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 15234614
Brand: Thermo Scientific Acros 120460100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
n-Hexadecane, 99%, C16H34, CAS Number-544-76-3, n-cetane, n-hexadecane, hexadecan, hexadekan, cetan, cetane, ccris 5833, zetan, pentadecane, methyl, unii-f8z00shp6q, 2.5L, 98.5% min. (GC), 01,172, 287.0 deg.C, 100.0, CHEBI:45296, Colorless, 0.7730g/mL, 208-878-9, 135 deg.C, 226.44, Pure | CAS: 544-76-3 | C16H34 | 226.44 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 544-76-3
Molekylformel C16H34
Molekylvikt (g/mol) 226.44
MDL-nummer MFCD00008998
InChI-nyckel DCAYPVUWAIABOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-hexadecane, cetane, n-cetane, hexadecan, hexadekan, cetan, zetan, unii-f8z00shp6q, ccris 5833, pentadecane, methyl
PubChem CID 11006
ChEBI CHEBI:45296
IUPAC-namn hexadekan
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Hexadecane
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 18.0°C
Färg Färglös
Densitet 0.7730g/mL, 0.773
Kokpunkt 287.0°C
Flampunkt 135°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Metalltrumma
Linjär formel CH3(CH2)14CH3
Brytningsindex 1.4330 to 1.4350
Kvantitet 10 L
Beilstein 01,172
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,acetone and ether
Viskositet 3.032 mPa.s (25°C)
Formel vikt 226.44
Procent renhet 99%
Kvalitet Ren
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • n-Hexadecane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
Faroangivelser
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.