Läs mer
n-hexadekan, 99 %
Beskrivning
Hexadekan används för att återvinna värdefulla aminer genom destillation från vattenhaltiga alkanolaminlösningar, som används i stor utsträckning inom gasbearbetningsindustrin. 1
1 Abdi, MA; Meisen, A. Ömsesidig löslighet av hexadekan med dietanolamin och med bis(hydroxietyl)piperazin. J. Chem. Eng. Data 1998, 43 (2), 138-142.
n-hexadekan fungerar som referens för andra bränsleblandningar och tilldelas cetantalet 100; används som förkortning för cetantal, en indikator på dieselbränslets förbränningshastighet. Hexadekan används vid framställning av emulsioner; används även som substrat för framställning av biotensider. n-hexadekan har visat sig vara användbart vid identifieringen av vetefröproteinet CM3 som ett mycket aktivt emulgeringsmedel. Superamfifobicitet på polymerer kan studeras med hexadekan-doppningstester. Formstabiliserat fasförändringsmaterial (SSPCM), framställt med hexadekan som en PCM , i xGnP som ett stödmaterial, har visats ha potential att användas för att utveckla byggmaterial med förbättrade egenskaper för lagring av värmeenergi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
för att återvinna värdefulla aminer genom destillation från vattenhaltiga alkanolaminlösningar, som används i stor utsträckning inom gasbearbetningsindustrin. 1
1 Abdi, MA; Meisen, A. Ömsesidig löslighet av hexadekan med dietanolamin och med bis(hydroxietyl)piperazin. J. Chem. Eng. Data 1998, 43 (2), 138-142.n-hexadekan fungerar som referens för andra bränsleblandningar och tilldelas cetantalet 100; används som förkortning för cetantal, en indikator på dieselbränslets förbränningshastighet. Hexadekan används vid framställning av emulsioner; används även som substrat för framställning av biotensider. n-hexadekan har visat sig vara användbart vid identifieringen av vetefröproteinet CM3 som ett mycket aktivt emulgeringsmedel. Superamfifobicitet på polymerer kan studeras med hexadekan-doppningstester. Formstabiliserat fasförändringsmaterial (SSPCM), framställt med hexadekan som en PCM , i xGnP som ett stödmaterial, har visats ha potential att användas för att utveckla byggmaterial med förbättrade egenskaper för lagring av värmeenergi.
Noter
Stabil. Cetan kan antändas mycket lätt under kompression. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | n-Hexadecane |
| Smältpunkt | 18 °C |
| Densitet | 0.773 |
| Kokpunkt | 287 °C |
| Flampunkt | 135 °C (275 °F) |
| Brytningsindex | 1.4345 |
| Kvantitet | 500 mL |
| Beilstein | 1736592 |
| Löslighetsinformation | Denna produkt är löslig i aceton, alkohol och eter. Den är olöslig i vatten. Löslig i alkohol, aceton, kloroform och eter. olösliga i vatten |
| Formel vikt | 226.45 |
Säkerhet och hantering
- n-Hexadecane
- Fara
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P331-Framkalla INTE kräkning.
- MIXTURE LIST-Contain: hexadecane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.