Läs mer
n-Hexadecane, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 18°C |
| Densitet | 0.77 g/cm3 at 20°C |
| Molekylformel | CH3(CH2)14CH3 |
| MDL-nummer | MFCD00008998 |
| Kvantitet | 1 L |
| Synonym | n-Hexadecane, Cetane, n-Hexadecane |
| Molekylvikt (g/mol) | 226.44 |
| Kvalitet | Research |