missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Hexadecanol-D31, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Hexadecanol-D31 |
| CAS | 203633-15-2 |
| Molekylformel | C16 D31 H3 O |
| Kvantitet | 20 mg |
| Synonym | 1-Hexadecan-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,16-d31-ol (9CI), n-Hexadecanol-D31, n-Hexadecyl-2,2,3,3...16,16,16-d31 alcohol, Cetyl alcohol-d31, Cetyl-d31 alcohol, 1-Hexadecanol-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,16-D31 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H34O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h17H,2-16H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])CO |
| IUPAC-namn | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,16-hentriacontadeuteriohexadecan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 273.632 |
| Formel vikt | 273.456 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?