missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

n-Hexadecyl-1,1,2,2-d4 Alcohol, CDN

Produktkod. 30326911
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.25 g
0.5 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30326911 0.5 g 0.5g
30323671 0.25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30326911 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND73700.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1-Hexadecanol-1,1,2,2-D4
CAS 1398065-49-0
Molekylformel C16 D4 H30 O
Kvantitet 0.5 g
Synonym 1-Hexadecan-1,1,2,2-d4-ol, [1,1,2,2-2H4]Hexadecanol, n-Hexadecanol-1,1,2,2-d4, n-Hexadecyl-1,1,2,2-d4 alcohol, Cetyl alcohol-α,β-d4, Cetyl-1,1,2,2-d4 alcohol, 1-Hexadecanol-1,1,2,2-D4
InChI formel InChI=1 S/C16H34O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h17H,2-16H2,1H3/i15D2,16D2
LEDER [2 H]C([2 H])(O)C([2 H])([2 H])CCCCCCCCCCCCCC
IUPAC-namn 1,1,2,2-tetradeuteriohexadecan-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 246.465
Formel vikt 246.286 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.