missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

n-Hexadecyl-1,1,2,2-d4 Hexadecanoate-16,16,16-d3, CDN

Produktkod. 30326917
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.05 g
0.1 g
Förpackningsstorlek:
0.1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30326917 0.1 g 0.1g
30315582 0.05 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30326917 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND73690.1G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Hexadecyl-1,1,2,2-D4 Hexadecanoate-16,16,16-D3
CAS 1398066-15-3
Molekylformel C32 D7 H57 O2
Kvantitet 0.1 g
Synonym Cetyl-α,β-d4 palmitate-ω-d3, 1-Hexadecanol-1,1,2,2-d4 palmitate-16,16,16-d3, Palmitic acid cetyl ester-d7, Palmitic acid-d3 hexadecyl ester-d4, Hexadecyl-1,1,2,2-D4 hexadecanoate-16,16,16-D3, n-Hexadecyl-1,1,2,2-d4 hexadecanoate-16,16,16-d3
InChI formel InChI=1 S/C32H64O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-34-32(33)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-31H2,1-2H3/i2D3,29D2,31D2
LEDER [2 H]C([2 H])([2 H])CCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])CCCCCCCCCCCCCC
IUPAC-namn 1,1,2,2-tetradeuteriohexadecyl 16,16,16-trideuteriohexadecanoate
Molekylvikt (g/mol) 487.892
Formel vikt 487.535 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.