Läs mer
n-Hexadecyl-2,2,16,16,16-d5 Alcohol, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Hexadecanol-2,2,16,16,16-D5 |
| CAS | 1219799-18-4 |
| Molekylformel | C16 D5 H29 O |
| Kvantitet | 0.05 g |
| Synonym | 1-Hexadecan-2,2,16,16,16-d5-ol, [2,2,16,16,16-2H5]Hexadecanol, n-Hexadecanol-2,2,16,16,16-d5, n-Hexadecyl-2,2,16,16,16-d5 alcohol, Cetyl alcohol-β,ω-d5, Cetyl-2,2,16,16,16-d5 alcohol, 1-Hexadecanol-2,2,16,16,16-D5 |
| InChI formel | InChI=1 S/C16H34O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h17H,2-16H2,1H3/i1D3,15D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])CCCCCCCCCCCCCC([2 H])([2 H])CO |
| IUPAC-namn | 2,2,16,16,16-pentadeuteriohexadecan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 247.471 |
| Formel vikt | 247.292 g/mol |
| Visa mer |