Läs mer
n-Hexadecyl-d33-trimethylammonium Bromide, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cetrimonium bromide N-hexadecyl-d33 |
| CAS | 347841-42-3 |
| Molekylformel | C19 2H33 H9 N . Br |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | 1-Hexadecan-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,16-d33-aminium, N,N,N-trimethyl-, bromide (1:1), 1-Hexadecan-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,16-d33-aminium, N,N,N-trimethyl-, bromide (9 CI), d33-Hexadecyltrimethylammonium bromide, Cetrimonium-D33 Bromide (N-hexadecyl-D33) |
| InChI formel | InChI=1 S/C19H42N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(2,3)4;/h5-19H2,1-4H3;1 H/q+1;/p-1/i1D3,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2,18D2,19D2; |
| LEDER | [Br-].[2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[N+](C)(C)C |
| IUPAC-namn | trimethyl(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,16-tritriacontadeuteriohexadecyl)azanium;bromide |
| Molekylvikt (g/mol) | 397.65 |
| Formel vikt | 396.4572 g/mol |
| Visa mer |