Läs mer
n-Hexadecyl mercaptan, 90 %, teknisk
Produktkod. 10645542 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
100 mL
500 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
10ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10645542 100 mL Glasflaska 100ml
10041090 10 mL Glasflaska 10ml
10463595 500 mL Glasflaska 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10645542 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 120521000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2917-26-2 | C16H34S | 258,5 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2917-26-2
Molekylformel C16H34S
Molekylvikt (g/mol) 258.5
MDL-nummer MFCD00011677
InChI-nyckel ORTRWBYBJVGVQC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-hexadecanethiol, hexadecanethiol, n-hexadecanethiol, cetyl mercaptan, n-hexadecyl mercaptan, hexadecyl mercaptan, unii-qr98qio1ql, 1-cetanethiol, qr98qio1ql, cetylmercaptan
PubChem CID 18015
IUPAC-namn hexadekan-1-tiol
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCS
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Hexadecyl mercaptan
Smältpunkt 18 °C till 20 °C
Färg Färglös eller vit till gul
Densitet 0.8400g/mL, 0.84
Kokpunkt 184 °C till 191 °C (7,0 mmHg)
Flampunkt 101 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 88% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)15SH
Brytningsindex 1,4610 till 1,463
Kvantitet 100 mL
Beilstein 01, 430
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig i vatten. Andra lösligheter: lätt löslig i etylalkohol, koltetrachl, löslig i eter
Formel vikt 258.5
Procent renhet 90%
Kvalitet Teknisk
Fysisk form Liquid or Waxy Solid
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.