Läs mer
n-Hexadecyl palmitate, 95%
Produktkod. 10794565 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10794565 1 kg 1kg
10633415 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10794565 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 428220010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 540-10-3 | C32H64O2 | 480.86 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 540-10-3
Molekylformel C32H64O2
Molekylvikt (g/mol) 480.86
MDL-nummer MFCD00053739
InChI-nyckel PXDJXZJSCPSGGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym cetyl palmitate, hexadecyl palmitate, palmityl palmitate, cetin, hexadecanoic acid, hexadecyl ester, standamul 1616, hexadecanoic acid hexadecyl ester, hexadecanyl hexadecanoate, n-hexadecyl hexadecanoate, palmitic acid palmityl ester
PubChem CID 10889
ChEBI CHEBI:75584
IUPAC-namn hexadecyl hexadecanoate
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Hexadecyl palmitate
Smältpunkt 52°C to 56°C
Kokpunkt 360°C
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glass Bottle
Linjär formel CH3(CH2)14COO(CH2)15CH3
Kvantitet 1 kg
Merck Index 15, 2030
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formel vikt 480.86
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Datenschutzrichtlinie.