Läs mer
(n-Hexadecyl)tri-n-butylfosfoniumbromid, 98+%
Produktkod. 11384564
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11384564 25 g 25g
11374564 5 g 5g
11394564 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11384564 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L01335.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14937-45-2 | C28H60BrP | 507,67 g/mol
(n-hexadecyl)tri-n-butylfosfoniumbromid används som fasöverföringskatalysator. Det är ett miljövänligt mycket effektivt vattenbehandlingsmedel med låg skumbildning och giftfritt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(n-hexadecyl)tri-n-butylfosfoniumbromid används som fasöverföringskatalysator. Det är ett miljövänligt mycket effektivt vattenbehandlingsmedel med låg skumbildning och giftfritt.
Löslighet Löslig i
metanol.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Skydda mot koldioxid. Förvaras åtskilt från fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14937-45-2
Molekylformel C28H60BrP
Molekylvikt (g/mol) 507.67
MDL-nummer MFCD00011775
InChI-nyckel RYVBINGWVJJDPU-UHFFFAOYSA-M
Synonym tributylhexadecylphosphonium bromide, tributyl hexadecyl phosphonium bromide, cetyltributylphosphonium bromide, tributyl hexadecyl phosphanium bromide, phosphonium, tributylhexadecyl-, bromide, hexadecyltributylphosphonium bromide, phosphonium, tributylhexadecyl-, bromide 1:1, hexadecyltri-n-butylphosphonium bromide, n-hexadecyl tri-n-butylphosphonium bromide, tbhdpb
PubChem CID 84716
LEDER [Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[P+](CCCC)(CCCC)CCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (n-Hexadecyl)tri-n-butylphosphonium bromide
Smältpunkt 56°C to 62°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 4167404
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in methanol.
IUPAC-namn tributyl(hexadecyl)fosfaniumbromid
Formel vikt 507.67
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.