Läs mer
N-hexadecylphosphonicacid, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 31007567
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
31007567 100 g 100g
30997708 500 g 500g
31007566 1 kg 1kg
30992783 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 31007567 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD144468100g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-hexadecylphosphonicacid
CAS 4721-17-9
Molekylformel C16H35O3P
MDL-nummer MFCD00015836
Kvantitet 100 g
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCP(O)(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 306.42
Procent renhet 98%