missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
n-Hexadecylpyridinium-d5 Bromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cetylpyridinium-D5 (pyridinium-D5) Bromide |
| CAS | 143715-91-7 |
| Molekylformel | C21H33D5N . Br |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Pyridinium-2,3,4,5,6-d5, 1-hexadecyl-, bromide (9CI), Cetylpyridinium-D5 (pyridinium-D5) bromide, 1-Hexadecyl-2,3,4,5,6-pentadeuteriopyridinium bromide, 1-Cetylpyridinium-d5 bromide, Cetylpyridinium-d5 bromide, Hexadecylpyridinium-d5 bromide, n-Hexadecylpy |
| InChI formel | InChI=1S/C21H38N.BrH/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-19-22-20-17-15-18-21-22;/h15,17-18,20-21H,2-14,16,19H2,1H3;1H/q+1;/p-1/i15D,17D,18D,20D,21D; |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C([2H])=C1[2H])=C(C([2H])=C1[2H])[2H].[Br-] |
| IUPAC-namn | 1-hexadecylpyridin-1-ium-2,3,4,5,6-d5 bromide |
| Molekylvikt (g/mol) | 389.48 |
| Formel vikt | 388.25 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?