Läs mer
n-hexan 100 μg/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | n-Hexane |
| CAS | 110-54-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | n-Hexane |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C6 H14 |
| Koncentration | 100 μg/ml |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Hexane, NSC 68472, Skellysolve B, n-Hexane |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCCCC |
| Visa mer |