Läs mer
n-hexan 1000 μg/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30320201
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30320201 1 ml
1 options
Produktkod. 30320201 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA14195500ME1000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Hexane
CAS 110-54-3
Analyt- eller komponentnamn n-Hexane
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C6 H14
Koncentration 1000 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Hexane, NSC 68472, Skellysolve B, n-Hexane
InChI formel InChI=1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
LEDER CCCCCC
IUPAC-namn hexan
Lösningsmedel eller matris Metanol
Molekylvikt (g/mol) 86.18
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 86,1096 g/mol