Beskrivning
- Screenad för fluorescerande och UV-absorberande föroreningar för att minska störningar för jämnare baslinjer
- Testad för GC/MS-lämplighet
- Uppfyller även ACS-specifikationer
- Endast avsedd för forskningsanvändning
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | n-Hexane |
| Smältpunkt | -95 °C |
| Abs. | 0,005 AU max vid 254 nm, 0,005 AU max vid 280 nm, 0,07 AU max vid 220 nm, 0,25 AU max vid 210 nm, 1,00 AU max. vid 195 nm |
| Färg | Färglös |
| Densitet | 0.659g/cm³ |
| Kvantitet | 4 L |
| Identifiering | Godkännandetest |
| Förpackning | Safe-Cote™ Bärnstensfärgat glas |
| Fysisk form | Vätska |
| Brytningsindex | 1,3710 till 1,3750 (vid 25 °C) |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- n-Hexane
- Fara
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P370+P378-Vid brand: Släck med .
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Hexane, 2-Methylpentane