Läs mer
n-hexan, 96 %, Multisolvent™ Betyg, Sharlab
Produktkod. 11364174
Change view
Kvantitet:
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11364174 2.5 L Glasflaska 2.5 L
1 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 11364174 Leverantör Scharlab Leverantörsnummer HE02342500
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Kan användas för nästan alla laboratorieapplikationer. n-hexan, 96 %, Multisolvent™ Graden från Sharlab har hög renhet och låg vattenhalt för användning i applikationer som kräver en produkt av HPLC-, ACS-, ISO-, UV-VIS- eller reagenskvalitet.
Multisolvent™ produkter används oftast för HPLC, men kan också användas för många andra applikationer, vilket gör den till en av de mest universella kvaliteterna som finns tillgängliga. Dessa mångsidiga produkter har många fördelar jämfört med applikationsspecifika lösningsmedel:
  • Garantiresultat: QC-kontroller utförs med moderna analytiska tekniker för alla garanterade tillämpningar
  • Optimera inköp och lagerhållning: En produkt för de flesta applikationer förhindrar behovet av att beställa, lagra och spåra leveransen av flera sorter
  • Optimal förpackning: Mycket motståndskraftiga och hållbara bärnstensfärgade glasflaskor eller fat i rostfritt stål garanterar högsta produktsäkerhet och kvalitet
  • Lägre kostnader genom att förena: Flera produkter till enkla priser för att undvika att köpa små mängder av specifika produkter
  • Bevara miljön: Returförpackningar (envägsglasflaskor eller returfat av SS) hjälper till att förhindra avfall
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Hexane
Smältpunkt -94.3°C
Abs. 1.000 AU at 200nm, 0.398 AU at 210nm, 0.155 AU at 217nm, 0.097 AU at 225nm, 0.009 AU at 245nm
CAS 110-54-3
Färg Färglös
Aciditet Max. 0.0002meq/g
Utseende Clear
Densitet 0.66g/cm3
Kvantitet 2.5 L
Flampunkt −22°C
Identifiering Passes test
Tändpunkt 240°C
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Anteckningar om renhetsgrad Applications: chromatography, analytical chemistry, determining refractive index of minerals
Rester efter avdunstning Max. 0.0002%
Molekylformel C6H14
Ångtryck 160 hPa
MDL-nummer MFCD02179311
UN-nummer 1208
Vatten Max. 0.005%
Synonym n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
Kokpunkt 69°C
Löslighetsinformation 0.0095g/L in water
InChI-nyckel VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCCC
IUPAC-namn hexan
Molekylvikt (g/mol) 86.18
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
Formel vikt 86.16g/mol
Procent renhet Min 96%