Läs mer
n-hexan, 97 %, extra torr över molekylsikt, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15332032 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 L
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15332032 2.5 L 2.5 L
1 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 15332032 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 364370025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3625.00 SEK
    3516.42 SEK / 2.5 L
    Save 108.58 SEK
    2% Av
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
CAS: 110-54-3 | C6H14 | 86.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Hexane
Smältpunkt -95,0 °C
CAS 110-54-3
Densitet 0.6590g/mL, 0.659
Kvantitet 2.5 L
Flampunkt −22 °C
Brytningsindex 1,3748 till 1,3810
Molekylformel C6H14
Linjär formel CH3(CH2)4CH3
MDL-nummer MFCD02179311
Viskositet 0,31 mPa (20 °C)
Vatten 0,005% max. (Coulometrisk)
Synonym n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
Kokpunkt 69,0 °C
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i alkohol, aceton, eter och kloroform
InChI-nyckel VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCCC
IUPAC-namn hexan
Molekylvikt (g/mol) 86.18
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
Formel vikt 86.18
Procent renhet 97%
Kvalitet Extra torr över molekylsikt
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • n-Hexane
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
Hazard Statement
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H361f-Misstänks kunna skada fertiliteten.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.