Läs mer
n-hexan, 99 %, HPLC-kvalitet, Scharlab
Kvantitet:
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Beskrivning
- Genomgår högeffektiv destillation, fastfasabsorption och andra behandlingar för att eliminera föroreningar som kan störa HPLC-analys
- Mikrofiltrerad och förpackad i bärnstensfärgade flaskor (förseglade med ett PTFE-membran i locket) för att undvika eventuell kontaminering
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | n-Hexane |
| Smältpunkt | -94.3°C |
| Abs. | 0.699 AU at 200nm, 0.301 AU at 210nm, 0.046 AU at 230nm |
| CAS | 110-54-3 |
| Färg | Färglös |
| Aciditet | Max. 0.0002meq/g |
| Alkalinitet | Max. 0.0002meq/g |
| Densitet | 0.66g/cm3 |
| Kokpunkt | 69°C |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Visa mer |