Läs mer
n-hexan, 99 %
Beskrivning
n-hexan används som lösningsmedel för att extrahera ätliga oljor från frön och grönsaksgrödor. Kommersiella kvaliteter av hexan används som lösningsmedel för lim, lack och bläck, rengöringsmedel (avfettningsmedel) i tryckeriindustrin, vätska i lågtemperaturtermometrar. Andra användningsområden är som bränslen och bränsletillsatser, intermediärer och laboratoriekemikalier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
n-hexan används som lösningsmedel för att extrahera ätliga oljor från frö- och grönsaksgrödor. Kommersiella kvaliteter av hexan används som lösningsmedel för lim, lack och bläck, rengöringsmedel (avfettningsmedel) i tryckeriindustrin, vätska i lågtemperaturtermometrar. Andra användningsområden är som bränslen och bränsletillsatser, intermediärer och laboratoriekemikalier.
Löslighet Blandbar med alkohol, kloroform
, aceton och eter.
Anmärkningar
Inkompatibel med dikvävetetraoxid. Förvara i en sval och torr miljö.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | n-Hexane |
| Smältpunkt | -95 °C |
| Densitet | 0.659 |
| Kvantitet | 250 mL |
| Flampunkt | −23 °C (−9 °F) |
| Odör | Svag, karakteristisk |
| Brytningsindex | 1.375 |
| UN-nummer | UN1208 |
| Beilstein | 1730733 |
| Merck Index | 14,4694 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- n-Hexane
- Fara
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- H315-Irriterar huden.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H361f-Misstänks kunna skada fertiliteten.
- H373-Kan orsaka organskador.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P331-Framkalla INTE kräkning.
- MIXTURE LIST-Contain: hexane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.