Läs mer
n-hexan, BAKER ANALYZED™ , J.T. Baker™
Produktkod. 15508474 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15508474 1 L 1 L
15518474 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 15508474 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 8088.1000
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Laboratoriereagens
Kemiska identifierare
CAS 110-54-3
Molekylformel C6H14
Molekylvikt (g/mol) 86.18
MDL-nummer MFCD02179311
InChI-nyckel VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn hexan
LEDER CCCCCC
Specifikationer
Smältpunkt -94.3°C
Densitet 0.659 g/cm³ (20°C)
Kvantitet 1 L
Flampunkt -22°C
Förpackning Glasflaska
Rester efter avdunstning max. 5 ppm
Analysprocentintervall min. 99%
UN-nummer 1208
Vatten max. 0.02%
Kokpunkt 69°C (1013 hPa)