Läs mer
n-hexan, BAKER ANALYZED™ , J.T. Baker™
Produktkod. 15518474 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15518474 2.5 L 2.5 L
15508474 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 15518474 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 8088.2500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2620.00 SEK
    2566.69 SEK / 2.5 L
    Save 53.31 SEK
    2% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Laboratoriereagens
Kemiska identifierare
CAS 110-54-3
Molekylformel C6H14
Molekylvikt (g/mol) 86.18
MDL-nummer MFCD02179311
InChI-nyckel VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn hexan
LEDER CCCCCC
Specifikationer
Smältpunkt -94,3 °C
Densitet 0,659 g/cm³ (20 °C)
Kvantitet 2.5 L
Flampunkt -22 °C
Förpackning Glasflaska
Rester efter avdunstning Max. 5 ppm
Analysprocentintervall min. 99 %
UN-nummer 1208
Vatten Max. 0,02 %
Kokpunkt 69 °C (1013 hPa)