Läs mer
n-hexan-d{14}, 99 % (isotopisk)
Produktkod. 11314368
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11314368 5 g 5g
11304368 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11314368 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042312.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
CAS: 21666-38-6 | C6H14 | 100,26 g/mol
n-hexan-d{14} är en deuteriummärkt n-hexan som används som en organisk mellanprodukt i kemisk forskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21666-38-6
Molekylformel C6H14
Molekylvikt (g/mol) 100.26
MDL-nummer MFCD00037562
InChI-nyckel VLKZOEOYAKHREP-ZLKPZJALSA-N
Synonym hexane-d14, tetradecadeuterohexane, n-hexane-d 14, 2h14 hexane, 2 h?? hexane, hexane-d14, 99 atom % d
PubChem CID 140854
IUPAC-namn 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tetradecadeuteriohexan
LEDER [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Hexane-d{14}
Fysisk form Vätska
Namnnotering Isotop
Densitet 0.767 g/mL
Flampunkt −23 °C (−9 °F)
Odör Kännetecken
Kvantitet 5 g
Smältpunkt -95 °C
Kokpunkt 69 °C
UN-nummer UN1208
Löslighetsinformation Blandas med de flesta organiska lösningsmedel, kloroform, eter och alkohol. Olöslig i vatten.
Formel vikt 100.29
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.