Läs mer
n-Hexan-d14 (Reagensklass), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | n-Hexane-d14 |
| CAS | 21666-38-6 |
| Molekylformel | C6 D14 |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tetradecadeuteriohexan |
| Molekylvikt (g/mol) | 100.26 |
| Formel vikt | 100,197 g/mol |
| Procent renhet | 99 atom % D, min 99 % kemisk renhet |