Läs mer
n-Hexane-d14, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 16319287 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Produktkod. Kvantitet
16319287 1 mL
1 options
Produktkod. 16319287 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S2191
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Includes
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
n-Hexane-d1421666-38-61000μg/mL
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifications
Kemiskt namn eller material n-Hexane-d14
Förpackning 2mL amber prescored glass ampule
CAS 21666-38-6, 67-56-1
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylformel C6H14
MDL-nummer MFCD00037562
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel VLKZOEOYAKHREP-ZLKPZJALSA-N
LEDER [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
IUPAC-namn 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tetradecadeuteriohexane
Lösningsmedel eller matris Methanol-P&T
Molekylvikt (g/mol) 100.26
PubChem CID 140854
Kvantitet 1 mL
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Hexane-d14
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Hazard Statement
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H370-Orsakar organskador.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol
Product intended for laboratory use only