Läs mer
N-Hexan-d14, TRC
Produktkod. 30392381
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30392381 50 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30392381 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH29447350MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Hexane-d14
CAS 21666-38-6
Molekylformel C6 D14
Kvantitet 50 mg
Synonym Hexane-1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-d14 (ACI), Hexane-d14 (8CI, 9CI), 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-Tetradecadeuteriohexane, n-Hexane-2H14, n-Hexane-d14, Perdeuterohexane, n-Hexane-D14
InChI formel InChI=1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2
LEDER [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
IUPAC-namn 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tetradecadeuteriohexan
Molekylvikt (g/mol) 100.26
Formel vikt 100.197