Läs mer
N-Hexan-d14, TRC
Spécification
Specifications
| Kemiskt namn eller material | n-Hexane-d14 |
| CAS | 21666-38-6 |
| Molekylformel | C6 D14 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Hexane-1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-d14 (ACI), Hexane-d14 (8CI, 9CI), 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-Tetradecadeuteriohexane, n-Hexane-2H14, n-Hexane-d14, Perdeuterohexane, n-Hexane-D14 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tetradecadeuteriohexan |
| Molekylvikt (g/mol) | 100.26 |
| Formel vikt | 100.197 |