Läs mer
N-Hexan-d14, TRC
Product Code. 30396488
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
10 mg
Product Code. Kvantitet
30396488 10 mg
1 missing translation for 'options'
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 30396488 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCH29447310MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material n-Hexane-d14
CAS 21666-38-6
Molekylformel C6 D14
Kvantitet 10 mg
Synonym Hexane-1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-d14 (ACI), Hexane-d14 (8CI, 9CI), 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-Tetradecadeuteriohexane, n-Hexane-2H14, n-Hexane-d14, Perdeuterohexane, n-Hexane-D14
InChI formel InChI=1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2
LEDER [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
IUPAC-namn 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tetradecadeuteriohexan
Molekylvikt (g/mol) 100.26
Formel vikt 100.197