Läs mer
n-hexan, torkad (max. 100 ppm vatten), Honeywell Burdick & Jackson™
Artikelnummer. 16605883
Change view
Click to view available options
:
185 L
Artikelnummer.
16605883 185 L
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 16605883 Lieferant Honeywell Burdick & Jackson Lieferanten-Nr. 65519185L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Spezifikation
Kemiskt namn eller material n-Hexane
Smältpunkt -95°C
CAS 110-54-3
Färg Färglös
CAS Max % 1
Densitet 0.660 - 0.668 g/cm3 (20°C)
Kvantitet 185 L
Flampunkt -26°C
Molekylformel C6H14
Linjär formel CH3(CH2)4CH3
MDL-nummer MFCD02179311
Kokpunkt 66°C to 69°C (1013 hPa)
InChI-nyckel VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCCC
IUPAC-namn hexan
Molekylvikt (g/mol) 86.18
Kvalitet Vattenfri
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.