Läs mer
n-hexadekan, MP Biomedicals™
Produktkod. 11428312 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
0.5 mL
100 mL
250 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
250ml
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11428312 250 mL 250ml
11471142 0.5 mL 500ml
11461142 100 mL 100ml
11481142 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11428312 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219522083
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
n-hexadekan≥ 99 %, flytande
  • Hexadekan har använts som ett fasförändringsmaterial (PCM ) vid framställning av hexadekan/xGnP (exfolierad grafitnanoplatelet), en komposit PCM laddad med xGnP. Hexadekan (n-hexadekan) är ett alifatiskt långkedjigt kolväte. Det är en referent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-54-3
Molekylformel C6H14
Molekylvikt (g/mol) 86.18
MDL-nummer MFCD02179311
InChI-nyckel VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn hexan
LEDER CCCCCC
Specifikationer
Smältpunkt °C to 95°C (literature)
Färg 1 (APHA)
Densitet 0.66 at 20°C (water = 1); 0.659g/mL at 25°C(Lit.), 0.674
Kvantitet 250 mL
Flampunkt -26°C / -14.8°F(Lit.)
Fysisk form Vätska
Brytningsindex n20/D 1.375(Lit.)
Rester efter avdunstning <0 ppm
Ångtryck 124 mm Hg at 20°C 150 mm Hg at 24.8°C; 256 mmHg ( 37.7°C), 5.2 psi ( 37.7°C), ∽132 mmHg ( 20°C)(Lit.)
UN-nummer UN1208
Vatten <0.01%
Beilstein 1730733
Synonym Hexane, Esani, Gettysolve-B
Kokpunkt 69°C (literature)
Löslighetsinformation Soluble in water.