Läs mer
n-Hexan, MP Biomedicals™
Produktkod. 11481142 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
0.5 mL
100 mL
250 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
250ml
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11481142 1 L 1 L
11471142 0.5 mL 500ml
11461142 100 mL 100ml
11428312 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 11481142 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219522091
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    638.00 SEK
    607.58 SEK / 1 L
    Save 30.42 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
n-hexan, ≥99%, flytande
  • Hexan har använts som ett fasförändringsmaterial (PCM ) vid framställning av Hexane/xGnP (exfolierad grafitnanoplatelet), en komposit PCM laddad med xGnP. Hexan (n-hexan) är ett alifatiskt långkedjigt kolväte. Det är ett referensbränsle med cetantalet 100 och används för att bestämma cetantalet för dieselbränslen. Mekanismen för oxidationen av hexadekan i gasfasen har beskrivits. Hexadekans densitet, ljudhastighet, adiabatisk kompressibilitet och komprimerad vätskedensitet har bestämts. Prestandan hos platina/zeolitkatalysatorer för hydroisomerisering av n-hexadekan har utvärderats. Den termiska nedbrytningen av n-hexan bildar n-alkaner och 1-alkener som nyckelprodukter.
Kemiska identifierare
CAS 110-54-3
Molekylformel C6H14
Molekylvikt (g/mol) 86.18
MDL-nummer MFCD02179311
InChI-nyckel VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
IUPAC-namn hexan
LEDER CCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Hexane
Smältpunkt -95 °C (litteratur)
Namnnotering För ACS-analys
Färg 1 (APHA)
Densitet 0,66 vid 20 °C (vatten = 1); 0,659 g/ml vid 25 °C (lit.), 0.674
Kvantitet 1 L
Fysisk form Vätska
Brytningsindex n20/D 1.375(Letterlig)
Rester efter avdunstning <0 ppm
Analysprocentintervall 99.9%
Ångtryck 124 mm Hg vid 20 °C, 150 mm Hg vid 24,8 °C; 256 mmHg (37,7 °C), 5,2 psi (37,7 °C), ∽132 mmHg (20 °C)(Lit.)
Beilstein 1730733
Synonym n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
Kokpunkt 69 °C (litteratur)
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 86.18
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • n-hexane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: n-hexane