Läs mer
n-hexan, för GC, Honeywell Burdick & Jackson™
Produktkod. 16695893
Change view
Kvantitet:
2.5 L
7 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16695893 7 L
16685893 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 16695893 Leverantör Honeywell Burdick & Jackson Leverantörsnummer 657477LRC
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Kemiska identifierare
CAS 110-54-3
Molekylformel C6H14
Molekylvikt (g/mol) 86.18
MDL-nummer MFCD02179311
InChI-nyckel VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn hexan
LEDER CCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Hexane
Smältpunkt -95°C
Färg Färglös
CAS Max % 1
Densitet 0.660 - 0.668 g/cm3 (20°C)
Kvantitet 7 L
Flampunkt -26°C
Kokpunkt 66°C to 69°C (1013 hPa)