Läs mer
n-hexan, för HPLC, Honeywell Burdick & Jackson™
Produktkod. 16665893
Change view
:
2.5 L
Produktkod.
16665893 2.5 L
1 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 16665893 Leverantör Honeywell Burdick & Jackson Leverantörsnummer 657302.5L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Hexane
Smältpunkt -95°C
CAS 110-54-3
Färg Färglös
CAS Max % 1
Densitet 0.660 - 0.668 g/cm3 (20°C)
Kvantitet 2.5 L
Flampunkt -26°C
Molekylformel C6H14
Linjär formel CH3(CH2)4CH3
MDL-nummer MFCD02179311
Kokpunkt 66°C to 69°C (1013 hPa)
InChI-nyckel VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCCC
IUPAC-namn hexan
Molekylvikt (g/mol) 86.18