Läs mer
n-hexan (blandning av isomerer)≥ 99,5 %, ULTRA RESI-ANALYZED™ , J.T. Baker™
Produktkod. 10150471 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet unitSize
10150471 1 L 1 L
1 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 10150471 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 9262.1000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
För analys av organiska rester
För användning i laboratorier, forskning eller tillverkning
Specifikationer
Smältpunkt -94.3°C
CAS 110-54-3
Färg ≤10 (APHA)
Densitet 0.659 g/cm³ (20°C)
Kvantitet 1 L
Flampunkt -23°C
Förpackning Glasflaska, förpackad under inert gas
Rester efter avdunstning ≤ 1.0 ppm
Analysprocentintervall ≥ 99.5%
Molekylformel C6H14
MDL-nummer MFCD02179311
UN-nummer 1208
Vatten ≤ 0.05%
Kokpunkt 69°C (1013 hPa)
InChI-nyckel VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCCC
IUPAC-namn hexan
Molekylvikt (g/mol) 86.18
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H361f-Misstänks kunna skada fertiliteten.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).